Y0002161
Nomegestrol acetate for ID and assay CRS
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nomegestrol acetate, 17-Acetoxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione, NOMAc, Org 10486-0
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
megesterol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-20-18(17-6-5-16(26)12-19(13)17)7-9-22(4)21(20)8-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25/h11-12,17-18,20-21H,5-10H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
IIVBFTNIGYRNQY-YQLZSBIMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)