Documenti fondamentali
W358512
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine
99%, natural, FCC, FG
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero FEMA:
3585
Beilstein:
1910408
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero Flavis:
17.018
NACRES:
NA.21
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Saggio
99%
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Istidina suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
Sigma-Aldrich
H6034
L-Istidina
L-Alanine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A7627
L-Alanine