5202
L-Phenylalanine
Sinonimo/i:
L-Phenylalanine, Phe
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
RTECS - AY7535000
Merck USA index - 14, 7271
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% dry basis (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L)
Punto di fusione
275-283 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.34 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1