Documenti fondamentali
TAN001
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (0.10 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
Sinonimo/i:
TAN-Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
according to ISO 17025
according to ISO 17034
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 1 × 125 g
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
vibrant-m
TBN3
Total Base Number Standard
vibrant-m
CRMUADKR
Acidity Standard
vibrant-m
TBN10
Total Base Number Standard
Supelco
Supelco
QC1319
Acidity
vibrant-m
CRMDIGO
Distillation Standard