Documenti fondamentali
QC1319
Supelco
Acidity
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-1374
Concentrazione
in hydrochloric acid
tecniche
titration: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)