Key Documents
CRMUADKR
Acidity Standard
ASTM D 3242 (0.0083 mg KOH/g)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
according to ASTM® 3242
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Punto di fusione
-49 °C ((ECHA))
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
mixture
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2