SMB00975
Bisdesethylchloroquine Hydrochloride
Sinonimo/i:
Bisdesethyl chloroquine hydrochloride, Didesethylchloroquine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2nccc(c2cc1)NC(CCCN)C
InChI
1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)
GYEDIFVVTRKXHP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)