SMB00963
Desethylchloroquine
research grade, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, 4-[[1-Methyl-4-((ethylamino)butyl]amino)]-7-chloroquinoline, 7-Chloro-4-(4-N-ethylamino-1-methylbutylamino)quinoline, N-Desethyl chloroquine, N-Desethylchloroquine, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Monodeethylchloroquine, Monodesethylchloroquine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder or crystals
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)