Documenti fondamentali
S1400000
Streptomicina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Streptomycin sulfate salt
About This Item
Formula condensata:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.69
Beilstein:
3894995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
streptomycin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Streptomycin sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La streptomicina agisce inibendo la sintesi delle proteine dei procarioti legandosi alla proteina S12 della subunità ribosomiale 30S. In questo modo impedisce la transizione da complesso imitativo a ribosoma di allungamento della catena. Ciò causa errori di codifica o inibisce l′avvio.
Modalità di resistenza: Una mutazione in rpsL, un gene per la proteina ribosomiale S12, impedisce il legame della streptomicina con il ribosoma. Inoltre, un′aminoglicoside fosfotransferasi inattiva la streptomicina.
Spettro antimicrobico: La streptomicina è attiva nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Penicillina G United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1502701
Penicillina G
vibrant-m
A0368000
Amikacin
vibrant-m
N0400000
Neomycin sulphate
USP
USP
1032007
Amphotericin B
Annalisa Milano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(8), 745-756 (2014-08-26)
Familial forms of primary sinus bradycardia have sometimes been attributed to mutations in HCN4, SCN5A, and ANK2. In these studies, no structural cardiac alterations were reported in mutation carriers. However, a cluster of reports in the literature describe patients presenting
Yu Zheng et al.
Clinical & experimental metastasis, 31(8), 921-933 (2014-09-17)
In prostate cancer metastases to bone, cancer cell-derived cytokines stimulate RANKL expression by cells of the osteoblast lineage, which in turn activates osteoclastic bone resorption. However, it is unclear whether cells of the osteoblast lineage signal back to prostate cancer
Xue Tan et al.
Experimental eye research, 131, 77-83 (2015-01-13)
As a part of the visual cycle, all-trans-retinol (all-trans-ROL), the major form of vitamin A in circulating blood, is transported to the retinal pigment epithelium (RPE). All-trans-ROL is essential for normal retina function. However, recent researches have shown that excessive
Hannes Uchtenhagen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5802-5812 (2014-05-16)
Our knowledge of the binding sites for neutralizing Abs (NAb) that recognize a broad range of HIV-1 strains (bNAb) has substantially increased in recent years. However, gaps remain in our understanding of how to focus B cell responses to vulnerable
Zhigang Liu et al.
Neuro-oncology, 16(6), 787-799 (2014-01-29)
Supratentorial primitive neuroectodermal tumor (sPNET) is a malignant brain tumor with poor prognosis. New model systems that replicate sPNET's molecular subtype(s) and maintain cancer stem cell (CSC) pool are needed. A fresh surgical specimen of a pediatric sPNET was directly