Q2626
Quinaldine phosphate salt
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methylquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
1.06 g/mL (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N.H3O4P/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8;1-5(2,3)4/h2-7H,1H3;(H3,1,2,3,4)
RQCUDCLBKWDRRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)