Documenti fondamentali
W399701
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.22
Numero FEMA:
3997
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero Flavis:
12.169
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
black currant; meaty; sulfurous
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W399701-SAMPLE4065267547268
W399701-100G4065267547237
W399701-1KG4065267547244