925411
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
hydroxyl
thiol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)