Documenti fondamentali
W350206
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-3-butanol
mixture of isomers, ≥97%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(SH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.19
Numero FEMA:
3502
Numero CE:
N° CoE:
760
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.024
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
53 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CC(O)C(C)S
InChI
1S/C4H10OS/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
MJQWABQELVFQJL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Taste at 4 ppm
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zemfira S Kinzyabaeva et al.
Ultrasonics sonochemistry, 67, 105169-105169 (2020-05-18)
We have discovered a selective and efficient method for the synthesis of previously unknown 1,9-(1',4'-oxathiano)-1,9-dihydro-(C60-Ih)[5,6]fullerene, a compound with the direct attachment of the sulfur atom to the fullerene core. The method is based on the reaction of C60 with 1,2-hydroxythiols
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W350206-25G-K4061837820595
W350206-SAMPLE-K4061837536502
W350206-100G
W350206-100G-K4061837820571
W350206-1KG
W350206-1KG-K4061837820588
W350206-25G
W350206-SAMPLE