698768
9-Mercapto-1-nonanol
96%
Sinonimo/i:
9-Mercapto-nonan-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483
Densità
0.939 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20OS/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
FXFJFNVBVKPAPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)