Documenti fondamentali
PHR8829
Supelco
Ephedrine Sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
L-(−)-Ephedrine sulfate, (−)-Ephedrine hemisulfate salt, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Formula condensata:
(C10H15NO)2 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.54
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1236007
Famiglia di API
ephedrine
Confezionamento
pkg of 200MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)