1235999
USP
Ephedrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ephedrine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
216-220 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare standard, sensitivity, and system suitability solution for assay and impurity analysis of Ephedrine hydrochloride using liquid chromatography coupled to a UV detector.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)