PHR1919
Chlorzoxazone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Chlorzoxazone, CLZ, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1130505
Famiglia di API
chlorzoxazone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
191-192 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNN4(3783)
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)