PHR8833
Phenylpropanolamine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
DL-Norephedrine hydrochloride, (±)-Phenylpropanolamine hydrochloride, erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-Phenylpropanolamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to EP P1260000
traceable to USP 1534005
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
194-196 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)