PHR1687
Cicloesano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Cyclohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1601408
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)