PHR3870
Benzalkonium chloride (C16)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride, N-Hexadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
benzalkonium chloride
Confezionamento
pkg of 100MG
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)