PHR3869
Benzalkonium chloride (C14)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride, Dibactol, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
benzalkonium chloride
Confezionamento
pkg of 100MG
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)