Documenti fondamentali
PHR3657
Supelco
Acido (1S)-(+)-10-canfor-solfonico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Acido (+)-canfor-10-solfonico (β), Acido (1S)-canfor-10-solfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.30
Beilstein:
2809675
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1084520
Confezionamento
pkg of 200MG
Punto di fusione
196-200 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)