PHR2308
Loratadine Related Compound B
Sinonimo/i:
8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
traceable to USP 1370291
Livello qualitativo
Famiglia di API
loratadine
Stato
solid
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
VLXSCTINYKDTKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)