PHR2311
Loratadine Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ethyl 4-(13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
loratadine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c(cc1)C(c4ncccc4CC2)C3=CCN(CC3)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
ZORGYPXITGWTSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)