BP874
Loratadine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Loratidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
loratadine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)