PHR1022
Butylparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzoic acid butyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. B1217000
traceable to USP 1084000
Famiglia di API
parabens
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard