M1650000
Metile 4-idrossibenzoato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-idrossibenzoato di metile, Metil estere dell’acido p-idrossibenzoico, Metilparaben
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
parabens
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Established for use according to European Pharmacopoeia for the preparation of the below-given solutions:
- Reference solutions (a) and (b) in the identification, testing for related substances, and assay of methyl parahydroxybenzoate and sodium methyl parahydroxybenzoate, according to the monographs 0409 and 1262
- Reference solution (c) for the testing of related substances in nifuroxazide using liquid chromatography (2.2.29), according to the monograph 1999
- Reference solution (b) in the identification of sodium ethyl parahydroxybenzoate using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), according to the monograph 2134
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)