Documenti fondamentali
PHR2063
Supelco
Ambroxolo cloridrato
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ambroxolo, 2-ammino-3,5-dibromo-N-(trans-4-idrossicicloesil)benzilammina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18Br2N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. A0363700
Famiglia di API
ambroxol
CdA
current certificate can be downloaded
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni. L′ambroxolo cloridrato è un espettorante mucolitico. È un metabolita della bromexina. Stimola il trasporto delle secrezioni viscose negli organi respiratori e riduce l′accumulo delle secrezioni.
Applicazioni
L′ambroxolo cloridrato può essere utilizzato come standard farmaceutico di riferimento per la determinazione dell′analita nelle formulazioni farmaceutiche tramite la cromatografia liquida ad alta prestazione e la cromatografia a iniezione sequenziale.
Questi standard secondari sono classificati come materiali di riferimento certificati. Sono adatti all′uso in diverse applicazioni analitiche incluse, tra le altre, le analisi per il rilascio di farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici per analisi qualitative e quantitative, i test per il controllo di qualità di cibi e bevande e altri requisiti di calibrazione.
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono una multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Digitando LRAB8553 nello spazio seguente destinato ai documenti, si può visualizzare un esempio di certificato di analisi per questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e potrebbe non corrispondere al lotto che si riceve.
Prodotti consigliati
Nella nostra piattaforma online ChemisTwin® per le analisi NMR, è disponibile un materiale di riferimento elettronico per questo prodotto. Potete utilizzare questo equivalente elettronico su ChemisTwin® per confermare l′identificazione del vostro composto e per determinazioni quantitative (con standard esterni elettronici). Con pochi click, potrete visualizzare lo spettro NMR di questa sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Scopritene di più qui e iniziate la vostra prova gratuita.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sequential injection chromatographic determination of ambroxol hydrochloride and doxycycline in pharmaceutical preparations.
Satinsky D, et al.
Talanta, 68(2), 214-218 (2005)
Determination of ambroxol hydrochloride, methylparaben and benzoic acid in pharmaceutical preparations based on sequential injection technique coupled with monolithic column
Satinsky D, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(2), 287-293 (2006)
Quantitative determination of levofloxacin and ambroxol hydrochloride in pharmaceutical dosage form by reversed-phase high performance liquid chromatography.
Kothekar M K, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 2(1), 21-31 (2007)