L0420000
Levodropropizine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levodropropizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)