Y0001432
Minoxidil for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Minoxidil, 6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
minoxidil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
272-274 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)