PHR1132
Metoclopramide Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Metoclopramide HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 357
traceable to Ph. Eur. M1825000
traceable to USP 1440808
Famiglia di API
metoclopramide
CdA
current certificate can be downloaded
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Metoclopramide Hydrochloride is an antiemetic drug and is generally used for the treatment of gastrointestinal disorders. It can also exhibit sedative, extrapyrimidal, and prolactin secretion stimulation actions.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)