PHR2284
Metoclopramide Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1440820
Famiglia di API
metoclopramide
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(C)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)