Documenti fondamentali
M1825010
Metoclopramide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N-Diethylethylenediamine, 2-Diethylaminoethylamine
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Beilstein:
605299
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metoclopramide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
145-147 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Metoclopramide impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Feng-Yun J Huang et al.
International journal of nanomedicine, 10, 463-473 (2015-01-28)
In this study, the (188)Re-labeled PEGylated nanoliposome ((188)Re-liposome) was prepared and evaluated as a therapeutic agent for glioma. The reporter cell line, F98(luc) was prepared via Lentivector expression kit system and used to set up the orthotopic glioma-bearing rat model