PHR1848
Cephalexin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Cephalexin monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 61
traceable to Ph. Eur. C0675000
traceable to USP 1099008
Famiglia di API
cephalexin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Descrizione generale
Cephalexin is a cephalosporine which is categorized under the class of β-lactam antibiotics. It is utilized for regulating the effects of Gram-positive and Gram-negative bacteria. It favors the lysis of bacterial cell wall by inhibiting the synthesis of essential structural components. Cephalexin belongs to the safest group of broad-spectrum bactericidal antimicrobial agents.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)