PHR1609
Sodium Dehydroacetic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dehydroacetic acid sodium salt, 2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1166309
Famiglia di API
dehydroacetic acid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 10 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
~295 °C (dec.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)