PHR1080
Octinoxate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1477900
Famiglia di API
octinoxate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Descrizione generale
Octinoxate belongs to a category of compounds called ‘organic UV-filters (UVFs)′ which constitute an active ingredient of a variety of products, such as cosmetics, sunscreens and lip balms.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)