1477900
USP
Octinoxate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
octinoxate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard and system suitability solution during the assay of Octinoxate by using gas chromatography in conjunction with flame ionization detector.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)