1485001
USP
Oxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, Oxybenzone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxybenzone
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
- Dong Quai Root
- Dong Quai Root Powder
- Oxybenzone
- Sichuan Lovage Rhizome
- Sichuan Lovage Rhizome Powder
- St. John′s Wort Flowering Top
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)