PHR1596
Pemetrexed
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Pemetrexed disodium heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001539
Famiglia di API
pemetrexed
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[nH]1c2[nH]cc(c2[c](nc1N)=O)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
Descrizione generale
Pemetrexed is an anionic anticancer drug with a narrow therapeutic index. As a folate anti metabolite, it acts as an inhibitor of thymidylate synthase. It can act effectively against a broad-spectrum of solid tumors such as non-small-cell lung and breast cancers in clinical trials. It is also effective against both dihydrofolate reductase and glycinamide ribonucleotide formyl transferase.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood,Immune system,Testes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)