Y0001538
Pemetrexed for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pemetrexed disodium heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pemetrexed
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[nH]1c2nc(nc(c2c(c1)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)O)[O-])N.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood,Immune system,Testes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)