PHR1287
Glibenclamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5-cloro-N-[4-(cicloesilureidosolfonil)fenetil]-2-metossibenzamide, Gliburide, N-p-[2-(5-cloro-2-metossibenzamido)etil]benzenesolfonil-N′-cicloesilurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 175
traceable to Ph. Eur. G0325000
traceable to USP 1295505
Famiglia di API
glyburide, glibenclamide
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Descrizione generale
Glyburide (Glibenclamide) is a potent second-generation sulfonylurea widely utilized as an anti-diabetic drug, typically against type 2 diabetes. Its mode of action majorly involves the stimulation of endogenous insulin release from beta cells of pancreas.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)