G0325000
Glibenclamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-cloro-N-[4-(cicloesilureidosolfonil)fenetil]-2-metossibenzamide, Gliburide, N-p-[2-(5-cloro-2-metossibenzamido)etil]benzenesolfonil-N′-cicloesilurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glybenclamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)