Documenti
1295505
USP
Gliburide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glibenclamide, 5-cloro-N-[4-(cicloesilureidosolfonil)fenetil]-2-metossibenzamide, Gliburide, N-p-[2-(5-cloro-2-metossibenzamido)etil]benzenesolfonil-N′-cicloesilurea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28ClN3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glyburide, glibenclamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione. Per ulteriori informazioni e assistenza visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Applicazioni
Gliburide standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2