PHR1246
Fenofibrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
FEN, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid isopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. F0048000
traceable to USP 1269447
Famiglia di API
fenofibrate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465)
Descrizione generale
Fenofibrate is a third-generation fibric acid derivative which is widely employed for the treatment of atherogenic dyslipidemia, hypertriglyceridemia, mixed dyslipidemia and hypercholesterolemia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)