Documenti fondamentali
PHL89327
Sanguinarine chloride
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.78
Beilstein:
3832138
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].C[n+]1cc2c3OCOc3ccc2c4ccc5cc6OCOc6cc5c14
InChI
1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
GIZKAXHWLRYMLE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)