NIST984
Rubidium chloride
NIST SRM 984
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
85Rb
87Rb
Confezionamento
pkg of 0.25 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
715 °C (lit.)
Densità
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Altre note
Rubidium chloride (RbCl)
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)