NIST987
Strontium carbonate
NIST® SRM® 987, isotopic standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Densità
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available with a certified values for the absolute strontium isotopic abundance ratios and the atom fractions of 88Sr, 87Sr, 86Sr and 84Sr.
- The NIST certificate is provided with maintenance, storage, and handling instructions.
Altre note
Strontium (88Sr, 87Sr, 86Sr, 84Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)