472018
Strontium carbonate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium carbonate (SrCO), Strontium monocarbonate 3, Strontium(II) carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Fabricate ceramic composites for n-type thermoelectrics such as SrTiO3–TiO2.
- Prepare SrCO3/SrO systems for thermochemical energy storage application.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.