248487
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
99%
Sinonimo/i:
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Phenyl glycidyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
3.5 °C (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Stable Fe (III) phenoxyimines as selective and robust CO2/epoxide coupling catalysts: This paper discusses the catalytic performance of Fe(III) phenoxyimines with 1,2-epoxy-3-phenoxypropane (Fazekas et al., 2018).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?