NIST2942
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST® SRM® 2942, ultraviolet emission
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)